Documenti fondamentali
ENAH38A2DAAF
Enamine
methyl 2-amino-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pentanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
methyl (R)-2-amino-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pentanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2.ClH/c1-5(2)4-7(12,6(13)14-3)8(9,10)11;/h5H,4,12H2,1-3H3;1H
InChI
XXCLBVPOZAAKMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354000
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)