ENAH2C557F62
Enamine
2-amino-N-(3-chloropropyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-N-(3-chloropropyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11ClN2O.ClH/c6-2-1-3-8-5(9)4-7;/h1-4,7H2,(H,8,9);1H
InChI
VJQAGQJGNVRLIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479795
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)