Documenti fondamentali
ENA514234648
Enamine
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-8(4-9)7(5-10-11)6-2-3-6/h5-6H,2-4,9H2,1H3
InChI
FFKCXKUTCZAYDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)