ENA508626851
Enamine
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15F2NO/c1-12-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h2-6,11H2,1H3
InChI
ZPJXVHHIIQNWJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)