Documenti fondamentali
ENA423208599
Enamine
[(furan-2-yl)methyl](hexyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)-1-hexanamine
Inchi Code
1S/C11H19NO/c1-2-3-4-5-8-12-10-11-7-6-9-13-11/h6-7,9,12H,2-5,8,10H2,1H3
InChI
VCBILSHADLJGHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-169167
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-169167
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)