Documenti fondamentali
ENA405193912
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propanoic acid hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
195.69
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
tert-pentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5-8(3,4)9-6(2)7(10)11;/h6,9H,5H2,1-4H3,(H,10,11);1H
InChI
UFLKEGKARUGHBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)