Documenti fondamentali
ENA371463341
Enamine
2-tert-butylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
170-171
Iupac Name
2-tert-butyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-9(2,3)8-10-4-6(5-11-8)7(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
YWTKTHQJHQUTGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108921
Melting Point
170-171
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)