ENA258389681
Enamine
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Iupac Name
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-2-3-4-6-5-7(8)10-9-6/h5H,2-4H2,1H3,(H3,8,9,10)
InChI
KLEIWKYPWDZGCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53281
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)