Documenti fondamentali
ENA245488087
Enamine
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-10(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI
BWERZOKUEPUTTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)