CH4H049BEF65
ChemBridge Corporation
tetrahydro-3-furancarboximidamide acetate
About This Item
Iupac Name
(dihydrofuran-3(2H)-ylidene)methanediamine acetate
Inchi Code
1S/C5H10N2O.C2H4O2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4;1-2(3)4/h1-3,6-7H2;1H3,(H,3,4)
InChI
JIGBDDAIQPUYML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4108969_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)