Documenti fondamentali
Z-013
Supelco
Zopiclone-N-oxide solution
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17ClN6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto Z-013 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2=CC=C(Cl)C=N2)C(OC(N3CC[N+]([O-])(C)CC3)=O)C4=C1N=CC=N4
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
IPTIKKTXLHVRKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Zopiclone N-oxide is a primary, active metabolite of zopiclone in urine as well as a major pharmaceutical impurity of zopiclone known as eszopiclone impurity A. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Imovane®and ZImovane®and is used in the treatment of insomnia.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Imovane is a registered trademark of Sanofi-Aventis
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)