Documenti fondamentali
S-104
Supelco
BB-22 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto S-104 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(cc1)cc(cc2C(=O)OC)N
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-14-10(13)8-5-7(11)4-6-2-3-12-9(6)8/h2-5,12H,11H2,1H3
SBBYXUZCJIENKS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
BB-22 solution is a certified reference material used in forensic and research applications.[1]
Applicazioni
BB-22 solution may be used as a certified reference material for the analysis of novel psychoactive substances (NPS) in human hair by rapid liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS/MS method).[1]
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The analysis of 132 novel psychoactive substances in human hair using a single step extraction by tandem LC/MS.
Boumba V A, et al.
Forensic Science International, 279, 192-202 (2017)