S-055
JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C(C(CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C3=C(N1CCCC(C)O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C22H25NO3/c1-16(24)8-7-13-23-15-19(18-10-4-5-11-20(18)23)21(25)14-17-9-3-6-12-22(17)26-2/h3-6,9-12,15-16,24H,7-8,13-14H2,1-2H3/i4D,5D,10D,11D,15D
GMXLLEJMDHWZNM-RNRKPZPRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite-D₅ as a mass spectrometry reference: The study utilizes this deuterated metabolite in the development of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determining synthetic cannabinoids in hair samples, highlighting its critical role in forensic toxicology and bioanalytical assay development ([Park et al., 2015](https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.05.022)).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C