Documenti fondamentali
P-103
Supelco
Posaconazole solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
123,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H42F2N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
2.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)F)[C@@]3(OC[C@H](C3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NN(C7=O)[C@H]([C@@H](O)C)CC)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
Descrizione generale
A certified Snap-N-Spike® Solution suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards in posaconazol therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing applications in patient blood, serum, or plasma samples by LC-MS/MS or HPLC. Sold under trade names Noxafil® and Posanol, posaconazole is a triazole antifungal drug prescribed for treatment of invasive fungal infections in severely immunocompromised patients.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Noxafil is a registered trademark of MSD
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Everolimus solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E-068
Everolimus solution
Tacrolimus solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
T-049
Tacrolimus solution
Voriconazole Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
Supelco
PHR1892
Voriconazole
Itraconazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I6657
Itraconazole
Isavuconazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2357
Isavuconazole
Itraconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1354251
Itraconazole