Documenti fondamentali
NMID686C
(±)-Ketamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.19
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)