Documenti fondamentali
L-052
Supelco
Loxapine succinate solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18ClN3O · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c([o]c3c(nc2N4CCN(CC4)C)cccc3)cc1.OC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A Certified Snap-N-Spike® Solution for use in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications by LC/MS or GC/MS. Loxapine, structurally related to clozapine, is a typical antipsychotic drug used primarily in the treatment of schizophrenia. Loxapine may be metabolized to amoxapine, a tricyclic antidepressant.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)