Documenti fondamentali
I-043
Supelco
Isotachysterol 3 solution
100 μg/mL in hexane, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Toxisterol3 D3, (S)-4-Methyl-3-((E)-2-((1R,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-Methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-Inden-4-yl)vinyl)cyclohex-3-en-1-ol)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in hexane
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)