Documenti fondamentali
I-025
Supelco
Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only)
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto I-025 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Aripiprazole, 100 μg/mL
Lacosamide, 100 μg/mL
Oxcarbazepine, 100 μg/mL
(+)-Propoxyphene, 50 μg/mL
Rufinamide, 100 μg/mL
Warfarin, 1000 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs (+)-propoxyphene; aripiprazole; lacosamide; oxcarbazepine; rufinamide; and warfarin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)