Vai a
D-086
N-Desmethylmirtazapine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.33
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
eCl@ss:
25140904
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2
InChI key
FGLAMNFOHWVQOH-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Desmethylmirtazapine is the major urinary metabolite of the tetracyclic antidepressant mirtazapine, marketed under the trade names Remeron®, Avanza, or Zispin for treatment of depression. The metabolite, also known as normirtazapine, is pharmacologically active. This Certified Spiking Solution® is suitable for LC/MS or GC/MS methods in mirtazapine testing for forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Remeron is a registered trademark of MSD
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)