A new calibration material suitable for LC/MS applications in clinical and diagnostic testing and endocrinology. 21-deoxycortisol, a steroid intermediate in the formation of cortisol, is measured in whole blood or serum by LC/MS for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and other adrenal diseases.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.