Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 26,10 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
26,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6N2O7/c6-1-3(12-5(9)10)2-11-4(7)8/h3,6H,1-2H2
InChI key
GFVHBTOOPNJKLV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dinitroglycerin is a major plasma metabolite of the pharmaceutical vasodilator nitroglycerin. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in chromatography or mass spectrometry-based applications in pharmaceutical research or clinical toxicology. Nitroglycerin is used to treat heart conditions such as angina and chronic heart failure.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dinitroglycerin solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?