Documenti fondamentali
A-179
Supelco
Atenolol-D7 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
213,00 €
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
213,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15D7N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3
METKIMKYRPQLGS-WFGJKAKNSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)