999973P
Avanti
16:0-18:1 Diether PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999973P, powder
Sinonimo/i:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999973P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC(O)CO)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available