880280P
Avanti
C16 PEG5000 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880280P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)5000]}
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880280P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880280P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)