Documenti fondamentali
878119C
Avanti
C16 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878119C
Sinonimo/i:
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H52NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.65
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (878119C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 878119C
Concentrazione
5 mg/mL (878119C-5mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Descrizione generale
1-O-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C16:0 lyso PAF) is a precursor and metabolite of 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C16:0 PAF). Increased levels of C16:0 lyso-PAF has been observed in temporal cortex of Alzheimer disease patients.[1] Lyso-PAF is synthesized from 1-O-alkyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (1-alkyl-phosphatidylcholine) by the enzyme phospholipase A2 in the remodeling pathway.[2]
Applicazioni
C16 Lyso PAF or 1-O-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used as a substrate of lysoplasmalogen (LysoPls)-specific phospholipase D (lysophospholipase D (LysoPLD) in an experimental assay.[3] It has also been used as an authentic standard for generating standard curves for quantification of lipid analytes.[4]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878119C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Scott D Ryan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(49), 20936-20941 (2009-11-21)
Perturbation of lipid second messenger networks is associated with the impairment of synaptic function in Alzheimer disease. Underlying molecular mechanisms are unclear. Here, we used an unbiased lipidomic approach to profile alkylacylglycerophosphocholine second messengers in diseased tissue. We found that
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 282(9), 6532-6539 (2006-12-22)
Platelet-activating factor (PAF) is a potent proinflammatory lipid mediator eliciting a variety of cellular functions. Lipid mediators, including PAF are produced from membrane phospholipids by enzymatic cascades. Although a G protein-coupled PAF receptor and degradation enzymes have been cloned and
Saki Yamaura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 481, 184-188 (2018-03-20)
Measurement of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) can be used as an adjunct to traditional cardiovascular risk factors for identifying individuals at higher risk of cardiovascular events. This can be performed by quantification of the protein concentration using an ELISA platform
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal
Michael A Kennedy et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004010-e1004010 (2014-01-28)
Unbiased lipidomic approaches have identified impairments in glycerophosphocholine second messenger metabolism in patients with Alzheimer's disease. Specifically, we have shown that amyloid-β42 signals the intraneuronal accumulation of PC(O-16:0/2:0) which is associated with neurotoxicity. Similar to neuronal cells, intracellular accumulation of