Documenti fondamentali
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
Scegli un formato
5 MG
573,00 €
25 MG
2.220,00 €
573,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
573,00 €
25 MG
2.220,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H64N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
664.96
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
573,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
photoswitchable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H64N2O5/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-40(45)47-34-39(33-44)48-41(46)24-20-22-36-27-31-38(32-28-36)43-42-37-29-25-35(26-30-37)21-6-4-2/h25-32,39,44H,3-24,33-34H2,1-2H3/b43-42+/t39-/m0/s1
YOEPDENSWVOMRQ-VGDFDPFWSA-N
Descrizione generale
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.[1]
Azioni biochim/fisiol
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PhoDAGs enable optical control of diacylglycerol-sensitive transient receptor potential channels
Leinders-Zufall T, et al.
Cell Chemical Biology, 25(2), 215-223 (2018)