Documenti fondamentali
860726P
Avanti
C28:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosine
Scegli un formato
5 MG
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
485,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H91NO3
Peso molecolare:
706.22
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 5 mg (860726P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H91NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42-46(50)47-44(43-48)45(49)41-39-37-35-33-31-29-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,41,44-45,48-49H,3-38,40,42-43H2,1-2H3,(H,47,50)/b41-39+/t44-,45+/m0/s1
NEUDBTFZYJPJMG-QRQQRGDGSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860726P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)