Documenti fondamentali
860596P
Avanti
C18:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860596P, powder
Sinonimo/i:
D-galactosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
Scegli un formato
5 MG
261,00 €
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
261,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H79 NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860596P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
InChI
MVGFIPNJBNBHNC-VTRIZHIOSA-N
Descrizione generale
Galactosyl ceramide is a complex glycosphingolipid.[1] It is a major component of the myelin sheath and contains a single galactose residue linked to ceramide.[1][2]Galactosyl ceramide is present mainly on the surface of colonic epithelial cells, vaginal epithelium and primary mammary epithelial cells.[3]
Azioni biochim/fisiol
Galactosyl ceramide is essential for normal myelin function and stability.[4] It blocks epithelial cell-human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) virion binding.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860596P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gangliosides in Health and Disease
Gangliosides in Health and Disease, 77(1), 306-318 (2018)
Pediatr Neurol
Pediatric Neurology, 77(1), 306-318 (2013)
K M Koshy et al.
Biophysical journal, 77(1), 306-318 (1999-07-02)
Divalent cations mediate a carbohydrate-carbohydrate association between the two major glycolipids, galactosylceramide (GalCer) and its sulfated form, cerebroside sulfate (CBS), of the myelin sheath. We have suggested that interaction between these glycolipids on apposed extracellular surfaces of myelin may be
S Moses Dennison et al.
Journal of virology, 88(16), 9406-9417 (2014-06-13)
Mucosal epithelial cell surface galactosylceramide (Galcer) has been postulated to be a receptor for HIV-1 envelope (Env) interactions with mucosal epithelial cells. Disruption of the HIV-1 Env interaction with such alternate receptors could be one strategy to prevent HIV-1 entry