Documenti fondamentali
860556C
Avanti
18:1-12:0 Biotin DG
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol
Scegli un formato
1 MG
626,00 €
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
626,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H77N3O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
780.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860556C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
Concentrazione
1 mg/mL (860556C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](CO)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H77N3O7S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-40(49)52-34-36(33-47)53-41(50)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-44-39(48)29-26-25-28-38-42-37(35-54-38)45-43(51)46-42/h9-10,36-38,42,47H,2-8,11-35H2,1H3,(H,44,48)(H2,45,46,51)/b10-9-/t36-,37-,38-,42-/m0/s1
DPGSXRFXXINSBQ-QYFPMEDBSA-N
Descrizione generale
18:1-12:0 Biotin DG or 1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol is a triglyceride derivative wherein aminododecyl forms an amide bond with biotin to yield a biotinylated triglyceride.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860556C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Leslie A McCauliff et al.
eLife, 8 (2019-10-04)
Unesterified cholesterol accumulation in the late endosomal/lysosomal (LE/LY) compartment is the cellular hallmark of Niemann-Pick C (NPC) disease, caused by defects in the genes encoding NPC1 or NPC2. We previously reported the dramatic stimulation of NPC2 cholesterol transport rates to