860120W
Avanti
C18:0-d7 GM1 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
Sinonimo/i:
C18:0-d7 GM1 Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (860120W-100UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup