858132L
Avanti
17:0-20:3 PG-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-eicosatrienoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho-(1’-rac-glycerol)(sodium salt)
Scegli un formato
1.040,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.040,00 €
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)