Documenti fondamentali
857391P
Avanti
W140
(S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
Sinonimo/i:
S1P1 Control Molecule
Scegli un formato
1 MG
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
266,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28F3N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857391P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857391P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
W140 or (S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid is an inactive enantiomer of W146.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857391P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jingjing Liu et al.
Journal of biochemical and pharmacological research, 1(4), 197-203 (2014-11-11)
Sphingosine-1-phosphate (S1P), a serum-borne bioactive lipid, regulates various physiological functions. We observed that the S1P receptor subtype 1 (S1P1), a high affinity G-protein coupled receptor of S1P, is the major S1P receptor expressed in the Kit+/Sca-1+/Lin- (KSL) hematopoietic stem progenitor
Shreya Endapally et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019-02-05)
Sphingomyelin and cholesterol are essential lipids that are enriched in plasma membranes of animal cells, where they interact to regulate membrane properties and many intracellular signaling processes. Despite intense study, the interaction between these lipids in membranes is not well