Documenti fondamentali
850706C
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
Scegli un formato
25 MG
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
246,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H70NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
687.93
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850706C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850706C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850706C
Concentrazione
10 mg/mL (850706C-25mg)
25 mg/mL (850706C-200mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Descrizione generale
Phosphatidylethanolamine (PE), a phospholipid is found abundantly in mammalian cells.[1]
Applicazioni
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (16:1 PE) may be used in the preparation of vesicles[2] and in micelle preparation for cell experiments.[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine (PE) serves as a lipid chaperone that supports in the folding of membrane proteins.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850706C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850706C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Atanas V Koulov et al.
Biochimica et biophysica acta, 1564(2), 459-465 (2002-08-15)
Cationic, triple-chain amphiphiles promote vesicle fusion more than structurally related double-chain or single-chain analogues. Two types of vesicle fusion experiments were conducted, mixing of oppositely charged vesicles and acid-triggered self-fusion of vesicles composed of cationic amphiphile and anionic cholesteryl hemisuccinate
Tomoyuki Nishizaki
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 46(5), 1985-1998 (2018-05-04)
Phosphatidylethanolamine, a component of the plasma membrane, regulates diverse cellular processes. The present study investigated the role of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) in the trafficking of the glucose transporter GLUT4 and the glucose homeostasis. Monitoring of GLUT4 trafficking, GLUT4 internalization assay, and
Dhaval Patel et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 4829180-4829180 (2017-08-09)
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in mammalian cells. PE comprises about 15-25% of the total lipid in mammalian cells; it is enriched in the inner leaflet of membranes, and it is especially abundant in the inner mitochondrial