850582P
Avanti
Laurdan
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl)dodecan-1-one, 6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3