810110P
Avanti
12-NBD Stearate
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P, powder
Sinonimo/i:
12-N-methyl-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazo)aminostearic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810110P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810110P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H40N4O5/c1-3-4-5-12-15-20(16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-23(30)31)28(2)21-18-19-22(29(32)33)25-24(21)26-34-27-25/h18-20H,3-17H2,1-2H3,(H,30,31)
SAAVELCIPHKGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol