850474P
Avanti
18:1-14:0 PC
1-oleoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OMPC; PC(18:1(9Z)/14:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 5 × 100 mg (850474P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850474P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850474P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
KIVAJCJTVPWSRJ-OQHNRNOKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)