Documenti fondamentali
850404C
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Scegli un formato
25 MG
209,00 €
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
209,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H90O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
857.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850404C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850404C
Concentrazione
10 mg/mL (850404C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)) is a negatively charged phospholipid. It has 16-carbon long hydrocarbon chains that are methyl-branched.[1] It is a fatty acid modified lipid.
Applicazioni
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)) may be used:
  • as a phospholipid standard to quantify phosphatidylglycerol in plant samples by mass spectrometry analysis[2]
  • as a component of giant unilamellar vesicles (GUVs)for electrophysiology studies[3]
  • in the preparation of DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/DPhPG vesicles[4]
Azioni biochim/fisiol
DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is used in electrophysiological experiments.[5]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850404C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e null
Giorgia Manzo et al.
Scientific reports, 9(1), 10934-10934 (2019-07-31)
Frogs such as Rana temporaria and Litoria aurea secrete numerous closely related antimicrobial peptides (AMPs) as an effective chemical dermal defence. Damage or penetration of the bacterial plasma membrane is considered essential for AMP activity and such properties are commonly
Max Lein et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2980-2984 (2015-09-08)
The mechanism(s) by which certain small peptides and peptide mimics carry large cargoes across membranes through exclusively non-covalent interactions has been difficult to resolve. Here, we use the droplet-interface bilayer as a platform to characterize distinct mechanistic differences between two
Hanieh Niroomand et al.
Scientific reports, 7(1), 2492-2492 (2017-06-01)
The role of natural thylakoid membrane housing of Photosystem I (PSI), the transmembrane photosynthetic protein, in its robust photoactivated charge separation with near unity quantum efficiency is not fundamentally understood. To this end, incorporation of suitable protein scaffolds for PSI
Sezgin Kara et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(10), 1828-1837 (2017-06-08)
The branched chains in diphytanoyl lipids provide membranes with unique properties, such as high chemical/physical stability, low water permeability, and no gel-to-fluid phase transition at ambient temperature. Synthetic diphytanoyl phospholipids are often used as model membranes for electrophysiological experiments. To