Documenti fondamentali
850091P
Avanti
Liver Lyso PI
Avanti Research - A Croda Brand 850091P, powder
Sinonimo/i:
L-α-lysophosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
Scegli un formato
5 MG
450,00 €
10 MG
755,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
450,00 €
10 MG
755,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (850091P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850091P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850091P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O12P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)37-18-20(28)19-38-40(35,36)39-27-25(33)23(31)22(30)24(32)26(27)34;/h20,22-28,30-34H,2-19H2,1H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t20-,22-,23-,24+,25-,26-,27-;/m1./s1
AHPIBXQPCBITBP-FJYNCLFYSA-M
Descrizione generale
Lysophosphotidylinositol (LPI) is a bioactive lipid obtained from the phospholipase A (PLA) family of lipases.[1]
Applicazioni
Liver Lyso PI has been used to enhance the binding efficiency of ovalbumin peptide to class II major histocompatibility molecules.[2]
Azioni biochim/fisiol
Lysophosphotidylinositol (LPI) is involved in metabolism and glucose homeostasis.[1] It also affects cellular growth, differentiation and motility of various cells, such as nerve cells, endothelial cells and cancer cells.[1] LPI is an endogenous ligand for G-protein coupled receptor, GPR55.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850091P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850091P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lysophosphatidylinositol signalling and metabolic diseases
Arifin S A and Falasca M
Metabolites, 6(1), 6-6 (2016)
Phospholipids enhance the binding of peptides to class II major histocompatibility molecules
Roof R W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 87(5), 1735-1739 (1990)
The lysophosphatidylinositol receptor GPR55 modulates pain perception in the periaqueductal gray
Deliu E, et al.
Molecular Pharmacology, 88(2), 265-272 (2015)
Ieva Ailte et al.
Scientific reports, 6, 30336-30336 (2016-07-28)
Shiga toxin (Stx), an AB5 toxin, binds specifically to the neutral glycosphingolipid Gb3 at the cell surface before being transported into cells. We here demonstrate that addition of conical lysophospholipids (LPLs) with large head groups inhibit Stx binding to cells