840522P
Avanti
MGlc-DAG
1,2-diacyl-3-O-(α-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol (E. coli), powder
Sinonimo/i:
Monoglucosyl Diacylglycerol (E. coli); MGlcDG
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (840522P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840522P
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)