Documenti fondamentali
810298C
Avanti
18:1-18:1-C11 TopFluor TG
Avanti Research - A Croda Brand 810298C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-3-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-sn-glycerol
Scegli un formato
1 MG
223,00 €
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
223,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H105 BF2N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1035.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810298C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810298C
Concentrazione
1 mg/mL (810298C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Lipid droplets (LDs) are organelles that store lipids as reservoirs of metabolic energy and membrane lipid precursors, and they have been identified in the nucleus of some cells. LDs can be found in most eukaryotic cells. Most prominent are LDs in adipocytes, which make up most of the cellular volume, but other metabolically active cell types, such as liver or muscle cells, also have abundant LDs. LDs are unusual organelles in that they are bound by a monolayer of surface phospholipids, into which specific proteins are embedded, such as perilipins and metabolic enzymes. The cell biology of LDs as cellular organelles is only beginning to be unraveled. Avanti now offers a series of fluorescently-labeled mono-, di-, and triglycerides, which are useful for studying these important cellular organelles.
Applicazioni
18:1-18:1-C11TopFluor TG (1,2-dioleoyl-3-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-sn-glycerol) has been used as a standard to validate fluorescent lipid bands in fatty acid incorporation assay.[1] It may also be used in fluorescent lipid synthesis.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810298C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Øystein Sæle et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1863(9), 948-957 (2018-05-21)
The zebrafish larva is a powerful tool for the study of dietary triglyceride (TG) digestion and how fatty acids (FA) derived from dietary lipids are absorbed, metabolized and distributed to the body. While fluorescent FA analogues have enabled visualization of
Hanaa Hariri et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1319-1334 (2019-02-28)
Lipid droplets (LDs) serve as cytoplasmic reservoirs for energy-rich fatty acids (FAs) stored in the form of triacylglycerides (TAGs). During nutrient stress, yeast LDs cluster adjacent to the vacuole/lysosome, but how this LD accumulation is coordinated remains poorly understood. The
Robert V Farese et al.
Cell, 139(5), 855-860 (2009-12-01)
Long underappreciated as important cellular organelles, lipid droplets are finally being recognized as dynamic structures with a complex and interesting biology. In light of this newfound respect, we discuss emerging views on lipid droplet biology and speculate on the major
Nora Kory et al.
Trends in cell biology, 26(7), 535-546 (2016-03-21)
How proteins specifically localize to the phospholipid monolayer surface of lipid droplets (LDs) is being unraveled. We review here the major known pathways of protein targeting to LDs and suggest a classification framework based on the localization origin for the
Yuki Ohsaki et al.
The Journal of cell biology, 212(1), 29-38 (2016-01-06)
Lipid droplets (LDs) in the nucleus of hepatocyte-derived cell lines were found to be associated with premyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies (NBs) and type I nucleoplasmic reticulum (NR) or the extension of the inner nuclear membrane. Knockdown of PML isoform