810293P
Avanti
C4 TopFluor™ MG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810293P, powder
Sinonimo/i:
1-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-rac-glycerol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810293P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810293P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)