Documenti fondamentali
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Scegli un formato
1 MG
536,00 €
536,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
536,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H61N6O13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
816.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
536,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Concentrazione
1 mg/mL (810194C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome[1] and to determine the lipid scrambling process.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)