Documenti fondamentali
810144C
Avanti
16:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H78N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
872.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810144C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810144C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
Concentrazione
1 mg/mL (810144C-1mg)
1 mg/mL (810144C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
16:0 NBD PE is a headgroup labelled fluorescent phospholipid. Phosphatidylethanolamine (PE) is the most abundant phospholipid in bacteria and the second most abundant in animals, plants and yeast.
Applicazioni
16:0 NBD PE is suitable:
  • for use in the bilayer, as fluorescent probe, together with encapsulated doxorubicin (DXR) for the preparation of planar-supported lipid bilayers (PSLB) of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
  • used in fluorescence control experiment
  • for labelling giant plasma membrane vesicles
Azioni biochim/fisiol
L-α-Phosphatidylethanolamine maintains membrane integrity.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810144C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810144C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Federico Mazur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids (2020-02-26)
Synthetic micromotors are evaluated extensively in a range of biomedical, microscale transport, and environmental applications. Fundamental insight into micromotors that exhibit locomotion due to triggered disintegration of their associated liposomes is provided. Directed self-propulsion is observed when the lipid vesicles
1, 2-diacyl-phosphatidylcholine flip-flop measured directly by sum-frequency vibrational spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Biophysical Journal, 89(4), 2522-2532 (2005)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)
Mesha Saeed et al.
International journal of nanomedicine, 14, 2069-2089 (2019-04-17)
Melanoma is the most aggressive form of skin cancer. Chemotherapy at a late stage fails due to low accumulation in tumors, indicating the need for targeted therapy. To increase drug uptake by tumor cells, we have targeted doxorubicin-containing liposomes using
Sindy Müller et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-11)
The use of archaeal lipids and their artificial analogues, also known as bolalipids, represents a promising approach for the stabilization of classical lipid vesicles for oral application. In a previous study, we investigated the mixing behavior of three single-chain alkyl-branched