Documenti fondamentali
810118C
Avanti
Egg NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810118C
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
Scegli un formato
1 MG
283,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H80N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
898.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810118C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810118C
Concentrazione
1 mg/mL (810118C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The phosphatidylethanolamine (PE) is a zwitterionic phospholipid. Its headgroup is provided with a phosphate, that is negatively charged and a free amine, that is positively charged.[1] PE is one of the widely distributed glycerophospholipid in eukaryotic cells.[2]
Applicazioni
Egg NBD PE is suitable to use as an additive in dimethylformamide (DMF) to compare the effects of nystatin on the diffusion of NBD-Nys and NBD-PE.[3] It has also been used to monitor lipid extraction from liposomes for lipid transfer assay.[4]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylethanolamine (PE) helps to activate factor (F)X and PT, thereby stimulating thrombosis. It serves as an anticoagulant.[5] PE is essential for the surface expression of γ-aminobutyric acid type A receptors (GABAARs) in cultured neurons.[6]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810118C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Proteostasis maintenance of Cys-loop receptors
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 103(3), 1- 23 (2016)
Antibodies and Diagnostic Tests in Antiphospholipid Syndrome
Systemic Lupus Erythematosus, 495- 501 (2016)
Structure-function insights into direct lipid transfer between membranes by Mmm1-Mdm12 of ERMES
Kawano S, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(3), 959-974 (2018)
Evidence for nystatin micelles in L-cell membranes from fluorescence photobleaching measurements of diffusion
O'Neill LJ, et al.
Biochemistry, 25(1), 177- 181 (1986)
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321(3), 29- 88 (2016)