Documenti fondamentali
792454C
Avanti
16:0-18:1(n10) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(8Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
Scegli un formato
10 MG
379,00 €
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
379,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.08
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
FNCGJGDCVBZNMN-GPIBEQEUSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792454C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)