790427C
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
Sinonimo/i:
1,2-dihexanoyl-d22-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (790427C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
Concentrazione
10 mg/mL (790427C-10mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as bicelles for lipid in HN-HN nuclear overhauser enhancement (NOE) detection
- as an internal standard in residual algal suspension for liquid chromatography-mass spectrometry analysis (LC-MS/MS)
- to produce bicelles to investigate C-peptide and membrane interaction by diffusion nuclear magnetic resonance (NMR) and 2D total correlation spectroscopy (TOCSY)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)