Vai a
70967
Reagente per trasfezione GeneJuice®
Non-lipid based chemical transfection reagent optimized for maximum transfection efficiency, ease-of-use, and minimal cytotoxicity on a wide variety of mammalian cells.
GeneJuice® Transfection Reagent
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Reagente di trasfezione, Trasfezione GeneJuice
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.3 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
274,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
582,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.300,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.150,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106502
Form:
liquid
Technique(s):
transfection: suitable
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
“Uso GeneJuice perché è molto pratico, ha una bassa tossicità ed è adatto a una vasta gamma di cellule bersaglio.”
Stuart Rulten. Ricercatore Università del Sussex
“Da quando usiamo GeneJuice, abbiamo risparmiato un sacco di tempo e denaro!”
Dott. Andrea Kress, Istituto di virologia clinica e molecolare di Erlangen, Germania
“Ho constatato che GeneJuice funziona su moltissimi tipi di cellule con una minima ottimizzazione.”
Caitriona Marie Lyons. Dottoranda. University College di Cork, Irlanda
La trasfezione è il processo di introduzione degli acidi nucleici nelle cellule di mammifero. Il reagente per trasfezione GeneJuice è una formulazione proprietaria ottimizzata che assicura massima efficienza della trasfezione e semplicità di utilizzo, con una minima citotossicità per le cellule di mammifero. A differenza di molti reagenti per trasfezione basati su formulazioni di lipidi cationici, GeneJuice è composto da una proteina cellulare non tossica e una piccola quantità di una nuova poliammina. Il reagente per trasfezione GeneJuice consente un trasferimento di DNA estremamente efficiente nelle trasfezioni stabili e transitorie di cellule eucariotiche ed è ideale per le trasfezioni ad alta resa nel formato piastra multipozzetto. L′esclusiva composizione di questo prodotto è compatibile con i terreni per coltura con e senza siero ed elimina la necessità di sostituire i terreni durante gli esperimenti di trasfezione. GeneJuice è un′alternativa di qualità superiore a un′ampia varietà di altre tecniche, tra cui la coprecipitazione dei fosfati di calcio, l′elettroporazione, la microiniezione, il trasferimento mediante particelle biolistiche, la lipofezione e la formazione di complessi con DEAE-destrano. La confezione da 1 ml contiene una quantità di reagente sufficiente per un massimo di 500 trasfezioni in piastre standard da 35 mm.
Linee cellulari trasfettate con il reagente per trasfezione GeneJuice®
Linee cellulari:Cellule primarie:
10T1/2
293T
3T3 NIH
3T3 Swiss
3T3-L1
A204
A431
A549
alfa TC1-6
AR 42J
As4.1
AtT-20
B50
BC-1
BC-2
BC3
BCBL
BHK-21
C3H/10T1/2
C6
C2C12
Caco-2
Caki-1
Calpan-1
Calu-1
Calu-6
CCL-131
CFPAC-1
Chang Liver
CHO
CHO-7
CHO-IR
CHO-K1
COS-1
COS-7
CS-1
CV-1
Daudi
DDTI MF-2
DT40
ECV304
EL4
ES-E14TG2a
EVSCC17M
H9c2
HCT-116
HEK293
HeLa
HeLa B
HeLa T4
Hep 3B2.1-7
HepG2
Hepa 1-6
Ht-29
HTB-37
HTB-45
Huh-7
HUVEC
IC21
IEC-6
JEG-3
Jurkat
KB
L57-3-11
L-6
L-929
MA-10
McA-RH7777
MCF-7
MCF-10-2A
MDCK
Melanocita
MG-63
Neuro 2A
Neuroblastoma
NRK
NT2/D1
OV-1063
OVCAR3
P4
P19
PC12
PA317
PAM212
PS-1
R2C
RAW 264.7
RBL-2H3
RMP-41
SAOS-2
SC-1
Schneider line2
SK-N-MC
SK-N-SH
SKOV3
STO
SW-480
SW-837
T3M4
TM4
U937
UCD
Vero
Cellule muscolari lisce aortiche
Astrociti
Angioblasti
Condrociti
Cellule cromaffini
Cellule epiteliali:
mammarie
prostatiche
tracheali
Fibroblasti
Cheratinociti
Reagente chimico per transfezione non a base di lipidi, ottimizzato per offrire massima efficienza della transfezione e semplicità di utilizzo con una minima citotossicità su un′ampia varietà di cellule di mammifero.
Features and Benefits
  • Trasferimento di DNA altamente efficiente per trasfezioni stabili e transitorie
  • Compatibilità con terreni per coltura con e senza siero
  • Semplice protocollo che non richiede la sostituzione dei terreni per coltura
  • Ideale per trasfezioni ad alta resa nel formato piastra multipozzetto
  • Ideale per la produzione di retrovirus per la trasduzione delle cellule T
  • Funziona su moltissimi tipi di cellule con una minima ottimizzazione
  • Consente trasfezioni più efficienti e una minore citotossicità rispetto ai reagenti di altri fornitori
  • La confezione da 1 ml contiene una quantità di reagente sufficiente per un massimo di 500 trasfezioni in piastre standard da 35 mm
Preparation Note
Per il protocollo, fare clic (qui)
Other Notes
A causa della natura delle sostanze pericolose contenute in questo pacco, all′ordine potrebbero essere applicate spese di spedizione supplementari. Alcuni formati potrebbero essere esenti dalle spese di spedizione supplementari per le sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni su queste spese, consultare la sede commerciale di zona.
Legal Information
GeneJuice® è un marchio commerciale registrato di EMD Chemicals Inc.
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tossicità: Infiammabile (J)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
712597128172181
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
form
liquid
form
suspension
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
67.1 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
19.5 °C - Information taken from reference works and the literature.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. Can the DNA transfection reagents be used for co-transfecting plasmids?
    1 risposta
    1. Yes. Multiple plasmids can be transfected into the cell at the same time. The key is to maintain the optimal ratio of total DNA (all plasmids). See the User Protocols for more information on the ratio of reagent to DNA.
      Utile?
  2. Why do I need to perform optimization? How should I go about doing it?
    1 risposta
    1. Each cell type behaves differently, by carrying out an optimization, the best transfection condition for your particular cell type can be determined. In other words, you can avoid putting too much transfection reagent on your cells, which may cause unnecessary toxicity issue and waste of precious transfection reagent. Optimization is suggested for every new combination of cell type and plasmid. The most important parameters are cell density and ratio of transfection reagent to DNA. Start with the volume of the selected transfection reagent (1x) and plasmid amount (1x) as recommended in the User Protocol. If those conditions do not yield the desired results, an optimization experiment can be performed. In a 24-well plate, plate the same amount of cells in each well. Set up a gradient across the plate and add the appropriate volume of transfection reagent (0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 2.5x and 3x). Set up a gradient down the plate and add the appropriate amount of plasmid (0.5x, 1x, 1.5x and 2x). With a reporter gene in the plasmid, the optimal condition can be easily determined.
      Utile?
  3. What is the size limit for plasmid DNA?
    1 risposta
    1. Large plasmids in the range of 12-15 kb can be transfected. We have cloned and expressed inserts encoding large proteins (including β-gal) without difficulty in mammalian cell lines.
      Utile?
  4. Will antibiotics interfere with transfection?
    1 risposta
    1. We do not recommend including antibiotics during the formation of the transfection reagent/DNA complex. Increased cell permeability during transfection causes high antibiotic influx, resulting in cell death. Some antibiotics (such as kanamycin) are cationic and can therefore interfere with transfection. Antibiotics such as penicillin and streptomycin can be present in the complete growth media (with serum) which is used to grow the cells. If you are generating stable transfectants, add selection antibiotics (e.g., G 418 or hygromycin) 48-72h after transfection.
      Utile?
  5. How long should I leave the transfection reagent on the cells? Do I need to change medium at any time after transfection?
    1 risposta
    1. Since our nucleic acid transfection reagents are compatible with serum-containing media, medium change after transfection is not necessary. The majority of cell types can be incubated with the transfection mix for 24-72h without any media change, and then harvested for the desired downstream application. If media change is necessary due to the toxicity of the protein being expressed, the transfection mixture can be removed after 2-8 h of incubation and replaced with complete growth medium.
      Utile?
  6. Can I use the product in the presence of serum?
    1 risposta
    1. Yes. Our nucleic acid transfection reagents are effective for transfecting cells in media with or without serum. While cells can be incubated in media containing serum, it is absolutely critical that serum is NOT present during formation of the transfection reagent/DNA complex. For most applications, we recommend adding the transfection reagent/DNA complex (formed in serum-free media) to cells grown in complete growth media. For certain cell lines and experimental conditions, serum starvation of cells might be required. Since serum provides growth factors and nutrients, transfection efficiencies achieved with growth in serum containing media are typically better than those in serum-free media.
      Utile?
  7. How do I scale my transfection protocol when working with different culture volumes?
    1 risposta
    1. For most standard culture formats, guidelines are provided in the User Protocol. If you are using different culture volumes, vary the amounts of DNA, transfection reagent, cells, and culture media in proportion to the relative surface area while keeping the transfection reagent: DNA ratio constant.
      Utile?
  8. Is the quality of DNA important for good transfection?
    1 risposta
    1. Yes, it is essential that the DNA to be transfected is of high quality and free of endotoxins. Plasmid DNA preparations should include an endotoxin removal step.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Oxford, UK
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    The best transfection reagent bar none
    GeneJuice is my go-to transfection reagent. I find it gives better transfection efficiencies with less DNA than lipid-based transfection reagents, and is well tolerated by every cell line I have tested it with.
    Traduci con Google
    Utile?