Documenti fondamentali
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5α-cholanoic acid-3α-ol
Scegli un formato
5 MG
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
365,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)