Documenti
700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700289P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3