Documenti fondamentali
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
Scegli un formato
10 MG
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H37NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)